Principaux documents
U2601
Sigma-Aldrich
Urazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H3N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
240-245 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1NNC(=O)N1
InChI
1S/C2H3N3O2/c6-1-3-2(7)5-4-1/h(H3,3,4,5,6,7)
Clé InChI
UDATXMIGEVPXTR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Julie B Becher et al.
Chemosphere, 228, 418-426 (2019-05-06)
Two major components of insensitive munition formulations, nitroguanidine (NQ) and 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO), are highly water soluble and therefore likely to photo-transform while in solution in the environment. The ecotoxicities of NQ and NTO solutions are known to increase with UV