TMT00520
2-Chloro-N-(4-ethylhexyl)acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20ClNO
Poids moléculaire :
205.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=C(CCl)NCCCC(CC)CC
InChI
1S/C10H20ClNO/c1-3-9(4-2)6-5-7-12-10(13)8-11/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
UXPLHQSHCSNHIE-UHFFFAOYSA-N