Principaux documents
THS04149
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, Pd black
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 04149
L × diam.
30 mm × 4 mm
Informations légales
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable