Principaux documents
THS04132
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Pd/C-ethylenediamine
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Code UNSPSC :
60104500
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 04132
Diamètre
4 mm
Description générale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informations légales
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable