Principaux documents
THS02137
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
5% Pt/C, sulfided
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 EACH
234,00 €
234,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
234,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
60104500
Nomenclature NACRES :
NB.51
234,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 02137
Diamètre
4 mm
Description générale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informations légales
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials