Principaux documents
TEM-HC200-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 200 mesh, box of 25
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-HC200-AU-UL n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 25
Taille
200 mesh
Description générale
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 200 Mesh, 25/box