T89400
Tropine hydrate
≥98%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-3α-hydroxy-8-methylnortropidine, 3-Tropanol, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15NO · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
80188
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
≥98%
pb
233 °C (lit.)
Pf
50-60 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H][C@]12CC[C@]([H])(C[C@H](O)C1)N2C
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable