T63452
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8F3NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
188-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1