Key Documents
T40207
Sigma-Aldrich
o-Tolylhydrazine hydrochloride hydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NHNH2·HCl·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.63 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
187-190 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cc1ccccc1NN
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves