Principaux documents
T341533
BIS(DIISOPROPYL-L-TARTRATE GLYCOLATO)DIBORON
AldrichCPR
T341533-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T341533-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H32B2O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.08
Numéro MDL:
158,00 €