Principaux documents
T341134
TRANS-3-BENZYLOXY-2-CHLORO-4-METHOXY-BETA-NITROSTYRENE
AldrichCPR
T341134-1G
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T341134-1G
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H14ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.74
Numéro MDL:
178,00 €