Principaux documents
T332828
1-CHLORO-2,4-DIMETHYLBENZENE
AldrichCPR
T332828-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T332828-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H9Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.61
Numéro MDL:
110,00 €