Principaux documents
T332089
N-METHYL-N-(2-PHENYLETHYL)ANILINE
AldrichCPR
T332089-100MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T332089-100MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.31
Numéro MDL:
178,00 €