Documents
T328405
2-(4-METHOXYPHENOXY)-N'-[1-(4-NITROPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.342
Numéro MDL:
Autres remarques