Principaux documents
T326429
N-(2-FURYLMETHYL)-2,2-DIMETHYLTETRAHYDRO-2H-PYRAN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.291
Numéro MDL:
Autres remarques