Principaux documents
T323934
3-[2-(4-PYRIDINYL)ETHYL]ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.