Principaux documents
T323551
N-CYCLOHEXYL-3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE-1-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.305
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.