Principaux documents
T320277
2-(2-PHENYL-1H-BENZO[D]IMIDAZOL-1-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.