Principaux documents
T316008
N,4-DIMETHYL-N-PHENYL-1,2,3-THIADIAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.29
Numéro MDL:
Autres remarques