Principaux documents
T313548
2-CHLOROBENZYL 1-METHYL-1H-TETRAAZOL-5-YL SULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9ClN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.72
Numéro MDL:
Autres remarques