Principaux documents
T312754
N-(3-OXO-1,3-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-5-YL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.