Principaux documents
T312614
3-(3-METHYLPHENOXY)TETRAHYDROTHIOPHENE 1,1-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.3
Numéro MDL:
Autres remarques