Principaux documents
T310832
ETHYL 5,7-DIMETHYLPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.25
Numéro MDL:
Autres remarques