Principaux documents
T309672
4-METHYL-3-(METHYLSULFANYL)-5-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H6F3N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.18
Numéro MDL:
Autres remarques