Principaux documents
T307475
TERT-BUTYL(1-CYCLOHEXEN-1-YLOXY)DIMETHYLSILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H24OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.41
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.