T307092
6-(4-BROMOPHENYL)-2-(4-METHOXYBENZYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[5,1-B][1,3,4]THIADIAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15BrN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.314
Numéro MDL:
Autres remarques