Principaux documents
T303119
N-[(E)-(2-IODOPHENYL)METHYLIDENE]CYCLOHEXANAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.184
Numéro MDL:
Autres remarques