Documents
T302899
1-(6,7-DIFLUORO-3-METHYL-1,4-DIOXY-QUINOXALIN-2-YL)-ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H8F2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.195
Numéro MDL:
Autres remarques