Documents
T302716
5-FURAN-2-YL-2-(2-MORPHOLIN-4-YL-2-OXO-ETHYLSULFANYL)-3-PHENYL-3H-THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.542
Numéro MDL:
Autres remarques