Principaux documents
T301833
3-(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-1-(2-PHENYLETHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]QUINOXALIN-2-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.505
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.