Principaux documents
T300373
METHYL {[(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)ACETYL]AMINO}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.251
Numéro MDL:
Autres remarques