Principaux documents
T297666
TERT-BUTYL(DIMETHYL){2-METHYL-2-[(2S)-2-OXIRANYL]PROPOXY}SILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H26O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.426
Numéro MDL:
Autres remarques