Principaux documents
T296481
(3AS,6S,6AS)-6-((S)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLAN-4-YL)-2,2-DIMETHYLDIHYDROFURO[3,4-D][1,3]DIOXOL-4(3AH)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.274
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.