Principaux documents
T293857
(1R,2S,5R)-2-ISOPROPYL-5-METHYLCYCLOHEXYL 2-METHYL-4-PHENYL-2-(TRIMETHYLSILYL)BUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H40O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.671
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.