Principaux documents
T293482
METHYL 1,3-DIMETHYL-5-OXOBICYCLO[2.2.2]OCTANE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
T293482-100MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T293482-100MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.275
70,50 €