Principaux documents
T291145
2-OXO-2-PHENYLETHYL ACETATE
AldrichCPR
50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.189
Numéro MDL:
158,00 €