Principaux documents
T288349
3-METHOXY-2-CYCLOHEXEN-1-ONE
AldrichCPR
25MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.157
Numéro MDL:
178,00 €