Principaux documents
T286230
(5S,6R)-1,7-DIOXADISPIRO[4.0.5.3]TETRADECAN-14-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.275
Numéro MDL:
Autres remarques