Principaux documents
T285897
[(2-{[(1R,2R,3S,4S,5R,6S)-2,5-BIS[2-(BENZYLOXY)ETHOXY]-3,4,6-TRIS(2-METHOXYETHOXY)CYCLOHEXYL]OXY}ETHOXY)METHYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C42H60O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
756.939
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.