Principaux documents
T284351
METHYL 5-BROMO-7-(METHYLTHIO)SPIRO[BICYCLO[2.2.1]HEPTANE-2,2'-[1,3]DIOXOLANE]-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17BrO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.235