Principaux documents
T283339
1,2-BIS(TERT-BUTOXYCARBONYL)HEXAHYDRO-3-PYRIDAZINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H26N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.384
Numéro MDL:
Autres remarques