Principaux documents
T279676
2,6-DIMETHYL-1,4,4A,5,8,8A,9A,10A-OCTAHYDRO-9,10-ANTHRACENEDIONE COMPOUND WITH 2,7-DIMETHYL-1,4,4A,5,8,8A,9A,10A-OCTAHYDRO-9,10-ANTHRACENEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H40O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.673
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.