Documents
T269387
(2S,3S)-4-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-2-METHYL-1,3-BUTANEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H26O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.414
Numéro MDL:
Autres remarques