Principaux documents
T269298
TERT-BUTYL 4-((1R,2R,4S)-1-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-2,4-DIMETHYL-5-HEXENYL)-2,4-DIDEOXY-5-O-(4-METHOXYBENZYL)-D-ERYTHRO-PENTONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H54O6Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.858
Numéro MDL:
Autres remarques