Principaux documents
T267805
5-{[TERT-BUTYL(DIPHENYL)SILYL]OXY}-2-PENTANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H28O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.542
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.