Principaux documents
T258679
6,6-DIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.227
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.