Documents
T255580
ETHYL (4E)-6-{[TERT-BUTYL(DIPHENYL)SILYL]OXY}-5-METHYL-4-HEXENOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H34O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.634
Numéro MDL:
Autres remarques