Principaux documents
T241873
[(1R,3S)-3-METHYL-1-(TRIMETHYLSILYL)CYCLOPENTYL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H24OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.455
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.