Principaux documents
T241695
[(1R,3R)-3-METHYL-1-(TRIMETHYLSILYL)CYCLOPENTYL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H24OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.455
Numéro MDL:
Autres remarques