Principaux documents
T241687
METHYL 1-[(METHYLSULFONYL)OXY]SPIRO[5.5]UNDECANE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H24O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.408
Numéro MDL:
Autres remarques